3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,2-Dimethoxy-4-ethynylbenzene
OR40104-5G
APOSOR40104-5GEA 82.8 EUR
APOSOR40104-5G
3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
3,4-Dimethoxyphenylacetylene
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,185 g/mol
Pto. Ebullición: 130 °C (15 mm Hg)
Pto. de fusión: 71…76 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03839986
Núm. CAS: 4302-52-7