4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR401047-1G OR401047-250MG OR401047-5G
APOSOR401047-1GEA 288 EUR
APOSOR401047-1G APOSOR401047-250MG APOSOR401047-5G
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇IO₂
MW: 262,044 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20924440
Núm. CAS: 139102-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III