2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401051-1G OR401051-250MG OR401051-5G
APOSOR401051-1GEA 0 EUR
APOSOR401051-1G APOSOR401051-250MG APOSOR401051-5G
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃IN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397968
Núm. CAS: 1261481-69-9