2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401052-1G OR401052-250MG OR401052-5G
APOSOR401052-1GEA 387 EUR
APOSOR401052-1G APOSOR401052-250MG APOSOR401052-5G
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄INO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397935
Núm. CAS: 1261481-66-6