2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR401054-1G OR401054-250MG OR401054-5G
APOSOR401054-1GEA 58 EUR
APOSOR401054-1G APOSOR401054-250MG APOSOR401054-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrINO₂
MW: 341,929 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398002
Núm. CAS: 1261777-67-6
UN: 3261
ADR: 8,III