3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR401059-1G OR401059-250MG OR401059-5G
APOSOR401059-1GEA 522 EUR
APOSOR401059-1G APOSOR401059-250MG APOSOR401059-5G
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃IN₂O₂
MW: 274.015 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00464943
Núm. CAS: 49674-30-8