4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl 4-hydroxyisophthalate, Methyl 5-carboxy-2-hydroxybenzoate
OR40106-1G OR40106-250MG
APOSOR40106-1GEA 567 EUR
APOSOR40106-1G APOSOR40106-250MG
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid 95%
4-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formula: C₉H₈O₅
MW: 196.157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11869747
Núm. CAS: 41684-11-1