3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Iodo-5-nitrophenyl)methanol
OR401062-1G OR401062-250MG OR401062-5G
APOSOR401062-1GEA 33.5 EUR
APOSOR401062-1G APOSOR401062-250MG APOSOR401062-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆INO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18397990
Núm. CAS: 219589-42-1