3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 34.8 EUR
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrINO₂
MW: 341,929 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18398007
Núm. CAS: 1261644-60-3
UN: 3261
ADR: 8,III