4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4'-Cyano-3'-methylacetophenone, 2-Cyano-5-acetyltoluene
OR40110-1G OR40110-5G
APOSOR40110-1GEA 522 EUR
APOSOR40110-1G APOSOR40110-5G
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
4-Acetyl-2-methylbenzonitrile
Formula: C₁₀H₉NO
MW: 159.185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845792
Núm. CAS: 1138444-80-0