4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40120-250MG
OR40120-500MG
APOSOR40120-250MGEA
139
EUR
APOSOR40120-250MG
APOSOR40120-500MG
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
4-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Formula:
C₈H₇BrN₂ MW: 211,059 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12028617 Núm. CAS: 1159511-74-6 |