4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40126-1G OR40126-250MG OR40126-500MG
APOSOR40126-1GEA 464 EUR
APOSOR40126-1G APOSOR40126-250MG APOSOR40126-500MG
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole ≥95%
4-Bromo-1,7-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12028622
Núm. CAS: 1159511-79-1