5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40129-250MG OR40129-1G
APOSOR40129-250MGEA 87 EUR
APOSOR40129-250MG APOSOR40129-1G
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028625
Núm. CAS: 1159511-81-5