6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40132-1G
OR40132-250MG
APOSOR40132-1GEA
116
EUR
APOSOR40132-1G
APOSOR40132-250MG
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
6-Bromo-1,5-dimethyl-1H-indazole
Formula:
C₉H₉BrN₂ MW: 225,085 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12028628 Núm. CAS: 1159511-83-7 |