5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40138-100MG OR40138-250MG
APOSOR40138-100MGEA 89.9 EUR
APOSOR40138-100MG APOSOR40138-250MG
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
5-Bromo-2,3-dimethyl-2H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
MW: 225,085 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028634
Núm. CAS: 878064-16-5