5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40140-250MG OR40140-100MG
APOSOR40140-250MGEA 75.4 EUR
APOSOR40140-250MG APOSOR40140-100MG
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole 95+%
5-Bromo-2,6-dimethyl-2H-indazole
Formula: C₉H₉BrN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028636
Núm. CAS: 1159511-90-6