6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR40144-1G
OR40144-250MG
APOSOR40144-1GEA
261
EUR
APOSOR40144-1G
APOSOR40144-250MG
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
6-Bromo-2,5-dimethyl-2H-indazole
Formula:
C₉H₉BrN₂ MW: 225,085 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12028639 Núm. CAS: 1159511-92-8 |