1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole, (1,3-Dimethyl-1H-indazol-5-yl)boronic acid
OR40161-25MG
APOSOR40161-25MGEA 24.8 EUR
APOSOR40161-25MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₂
MW: 190,007 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028654
Núm. CAS: 1310404-48-8