1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40162-1G OR40162-250MG OR40162-100MG
APOSOR40162-1GEA 317 EUR
APOSOR40162-1G APOSOR40162-250MG APOSOR40162-100MG
1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
1,4-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028655
Núm. CAS: 1310405-36-7