1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Borono-1,5-dimethyl-1H-indazole
OR40167-1G OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA 136 EUR
APOSOR40167-1G APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₉H₁₁BN₂O₂
MW: 190,007 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12028659
Núm. CAS: 1310383-98-2