6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-5,6-dimethylpyridine, 6-Amino-2,3-lutidine, 5,6-Dimethylpyridin-2-amine
OR40193-1G OR40193-250MG
APOSOR40193-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40193-1G APOSOR40193-250MG
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
6-Amino-2,3-dimethylpyridine
Formula: C₇H₁₀N₂
Pto. de fusión: 41…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06200777
Núm. CAS: 57963-08-3