(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR40216-100MG OR40216-250MG
APOSOR40216-100MGEA 139 EUR
APOSOR40216-100MG APOSOR40216-250MG
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07372880
Núm. CAS: 191664-14-9