8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 8-Bromo-3-chloro-2-azanaphthalene
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 145 EUR
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044698
Núm. CAS: 1029720-63-5