5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40227-1G OR40227-250MG
APOSOR40227-1GEA 215 EUR
APOSOR40227-1G APOSOR40227-250MG
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
5-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formula: C₉H₅BrClN
MW: 242,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11044700
Núm. CAS: 1029720-67-9