2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40293-1G OR40293-250MG
APOSOR40293-1GEA 347 EUR
APOSOR40293-1G APOSOR40293-250MG
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid 98%
2-Hydroxypyridine-4-boronic acid
Formula: C₅H₆BNO₃
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD11223187
Núm. CAS: 902148-83-8