Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Methoxycarbonyl)-5-methylisoxazole
OR40304-1G OR40304-100MG OR40304-250MG OR40304-500MG OR40304-2.5G
APOSOR40304-1GEA 301 EUR
APOSOR40304-1G APOSOR40304-100MG APOSOR40304-250MG APOSOR40304-500MG APOSOR40304-2.5G
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Methyl 5-methylisoxazole-4-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₃
MW: 141,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09756501
Núm. CAS: 100047-54-9