N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40317-1G OR40317-250MG
APOSOR40317-1GEA 456 EUR
APOSOR40317-1G APOSOR40317-250MG
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇N·ClH
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17168267
Núm. CAS: 1257535-57-1
UN: 1759
ADR: 8,III