3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-(4-Bromobenzyl)propanoic acid, 3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropionic acid

OR40318-1G OR40318-250MG OR40318-100MG
APOSOR40318-1GEA 415 EUR
APOSOR40318-1G APOSOR40318-250MG APOSOR40318-100MG
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
MW: 243,097 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12152839
Núm. CAS: 66735-01-1

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR