3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40321-250MG OR40321-500MG
APOSOR40321-250MGEA 132 EUR
APOSOR40321-250MG APOSOR40321-500MG
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12168706
Núm. CAS: 1096806-43-7