3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40322-1G OR40322-250MG OR40322-500MG
APOSOR40322-1GEA 306 EUR
APOSOR40322-1G APOSOR40322-250MG APOSOR40322-500MG
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
3-Amino-4-butoxybenzoic acid
Formula: C₁₁H₁₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12168705
Núm. CAS: 855202-63-0