[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40325-100MG OR40325-1G OR40325-500MG
APOSOR40325-100MGEA 279 EUR
APOSOR40325-100MG APOSOR40325-1G APOSOR40325-500MG
[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
[(Carboxymethoxy)amino](oxo)acetic acid
Formula: C₄H₅NO₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17168268
Núm. CAS: 177902-90-8