3-(But-1-yl)heptan-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(But-1-yl)-2-oxoheptane, 1,1-Di(but-1-yl)acetone
OR40326-250MG OR40326-500MG
APOSOR40326-250MGEA 227 EUR
APOSOR40326-250MG APOSOR40326-500MG
3-(But-1-yl)heptan-2-one
3-(But-1-yl)heptan-2-one
Formula: C₁₁H₂₂O
MW: 170,292 g/mol
Pto. Ebullición: 85…88 °C (8 mm Hg)
Densidad: 0,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00027255
Núm. CAS: 997-69-3
UN: 1993
ADR: 3,III