N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride, N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropanamine hydrochloride, N-Cyclopropyl-3,4-dimethylbenzylamine hydrochloride
OR40328-1G
OR40328-250MG
APOSOR40328-1GEA
229
EUR
APOSOR40328-1G
APOSOR40328-250MG
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₇N·ClH MW: 211,731 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD17168269 Núm. CAS: 1257535-33-3 UN: 1759 ADR: 8,III |