N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Cyclopropyl-2,3-dimethylbenzylamine hydrochloride, 3-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride
OR40329-1G OR40329-250MG
APOSOR40329-1GEA 621 EUR
APOSOR40329-1G APOSOR40329-250MG
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,3-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₇N·ClH
MW: 211,731 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD17168270
Núm. CAS: 909702-86-9
UN: 1759
ADR: 8,III