3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(Pyridazin-3-yl)hydrazine hydrochloride
OR40349-1G
OR40349-5G
OR40349-250MG
OR40349-500MG
APOSOR40349-1GEA
301
EUR
APOSOR40349-1G
APOSOR40349-5G
APOSOR40349-250MG
APOSOR40349-500MG
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride 95%
3-Hydrazinopyridazine hydrochloride
Formula:
C₄H₆N₄·ClH MW: 146.578 g/mol Pto. de fusión: 210…212 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD11226159 Núm. CAS: 117043-87-5 |