2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40352-250MG OR40352-1G
APOSOR40352-250MGEA 97.3 EUR
APOSOR40352-250MG APOSOR40352-1G
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine
Formula: C₉H₁₂BrN
MW: 214,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223221
Núm. CAS: 50488-34-1