Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-chloro-6-methoxypicolinate, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 91.5 EUR
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈ClNO₃
MW: 201,607 g/mol
Pto. Ebullición: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Pto. de fusión: 32…34 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698010
Núm. CAS: 175965-91-0