3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40365-1G OR40365-5G
APOSOR40365-1GEA 203 EUR
APOSOR40365-1G APOSOR40365-5G
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13189327
Núm. CAS: 1060810-35-6