3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carbamoyl-3-chloro-6-methoxypyridine, 3-Chloro-6-methoxypicolinamide
OR40366-1G OR40366-250MG
APOSOR40366-1GEA 503 EUR
APOSOR40366-1G APOSOR40366-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxamide
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Pto. de fusión: 172…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676111
Núm. CAS: 1257535-44-6