3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 145 EUR
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formula: C₈H₉ClN₂O₂
MW: 200,622 g/mol
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676112
Núm. CAS: 1257535-58-2