3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-6-methoxypicolinohydrazide, 3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid hydrazide
OR40368-1G OR40368-250MG
APOSOR40368-1GEA 313 EUR
APOSOR40368-1G APOSOR40368-250MG
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carbohydrazide
Formula: C₇H₈ClN₃O₂
MW: 201,61 g/mol
Pto. Ebullición: 141…142 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17676113
Núm. CAS: 1257535-40-2