Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40369-1G OR40369-5G
APOSOR40369-1GEA 102 EUR
APOSOR40369-1G APOSOR40369-5G
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Ethyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₇Cl₂NO₂
Pto. Ebullición: 94 °C (0,5 mm Hg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698221
Núm. CAS: 253440-88-9