2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxy-1,3-diazine
OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 119 EUR
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Formula: C₇H₉ClN₂O₂
MW: 188,612 g/mol
Pto. de fusión: 39…42 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00274539
Núm. CAS: 114108-86-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III