5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Amino-3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR40373-1G OR40373-250MG
APOSOR40373-1GEA 348 EUR
APOSOR40373-1G APOSOR40373-250MG
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₁₀N₂O₂
MW: 178,188 g/mol
Pto. de fusión: 181…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11915246
Núm. CAS: 1176714-94-5