1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)ethan-1-ol, 4-(1-Hydroxyethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR40374-1G
APOSOR40374-1GEA 125 EUR
APOSOR40374-1G
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
1-(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)ethan-1-ol
Formula: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,237 g/mol
Pto. de fusión: 101…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16631269
Núm. CAS: 6497-24-1