7-Bromoindan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
7-Bromo-1-indanone, 7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 7-Bromo-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR40392-1G
OR40392-5G
APOSOR40392-1GEA
74.1
EUR
APOSOR40392-1G
APOSOR40392-5G
7-Bromoindan-1-one
7-Bromoindan-1-one
Formula:
C₉H₇BrO MW: 211,055 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06796574 Núm. CAS: 125114-77-4 |