3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-5-formylanisole, 5-Bromo-m-anisaldehyde
OR40400-1G OR40400-5G OR40400-10G
APOSOR40400-1GEA 24.8 EUR
APOSOR40400-1G APOSOR40400-5G APOSOR40400-10G
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₇BrO₂
MW: 215,044 g/mol
Pto. de fusión: 68…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797975
Núm. CAS: 262450-65-7