3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
OR40404-1G OR40404-5G OR40404-25G
APOSOR40404-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40404-1G APOSOR40404-5G APOSOR40404-25G
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Formula: C₅H₉N·ClH
MW: 119,593 g/mol
Pto. de fusión: 158…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12197361
Núm. CAS: 73799-64-1