4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR40430-100G OR40430-25G OR40430-5G
APOSOR40430-100GEA 864 EUR
APOSOR40430-100G APOSOR40430-25G APOSOR40430-5G
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
4-(Bromomethyl)-3-iodobenzonitrile
Formula: C₈H₅BrIN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16872046
Núm. CAS: 182287-63-4
UN: 1759
ADR: 8,III