2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR40440-1G OR40440-250MG
APOSOR40440-1GEA 288 EUR
APOSOR40440-1G APOSOR40440-250MG
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride
Formula: C₇H₁₀N₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16628187
Núm. CAS: 1257535-59-3